Learn More
4-Benzylanilin, TRC
Artikelnummer. 30342534
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342534 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342534 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2300051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzylaniline
CAS 1135-12-2
Summenformel C13H13N
Menge 1 g
Synonym 4-(Phenylmethyl)benzenamine, α-Phenyl-p-toluidine, 4-(Phenylmethyl)aniline, 4-Aminodiphenylmethane, 4-Benzylbenzenamine, 4-Benzylphenylamine, p-Aminodiphenylmethane, p-Benzylaniline
InChI-Formel InChI=1S/C13H13N/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10,14H2
SMILES NC(C=C1)=CC=C1CC2=CC=CC=C2
IUPAC-Name 4-benzylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 183.25
Formelmasse 183.1