Learn More
4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenon, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15555946 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15555946 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15555946 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 457130010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone
CAS 29682-12-0
Schmelzpunkt 104.0°C to 106.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H14O3
Menge 1 g
Synonym 1-4-benzyloxy-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone, 4-benzyloxy-2-hydroxyacetophenone, 2-hydroxy-4-benzyloxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxy phenyl, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxyphenyl ethanone, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxy-phenyl ethanone, 1-4-benzyloxy-2-hydroxyphenyl ethan-1-one
InChI-Schlüssel AGQNLHOTLJFJCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)O
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 242.28
PubChem CID 309257
Formelmasse 242.28
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke