Learn More
4-Benzyloxy-3-methoxy-6-nitrophenylbrenztraubensäure, TRC
Artikelnummer. 30346147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30346147 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346147 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2864001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-3-methoxy-6-nitrophenylpyruvic Acid
CAS 2495-79-6
Summenformel C17 H15 N O7
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H15NO7/c1-24-15-8-12(7-14(19)17(20)21)13(18(22)23)9-16(15)25-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,8-9H,7,10H2,1H3,(H,20,21)
SMILES COc1cc(CC(=O)C(=O)O)c(cc1OCc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3-(5-Methoxy-2-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)-2-oxopropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 345.3
Formelmasse 345.0849