Learn More
4-Benzyloxy-3-methoxy-6-nitrophenylbrenztraubensäure, TRC
Artikelnummer. 30341084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30341084 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341084 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB286400250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-3-methoxy-6-nitrophenylpyruvic Acid
CAS 2495-79-6
Summenformel C17 H15 N O7
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H15NO7/c1-24-15-8-12(7-14(19)17(20)21)13(18(22)23)9-16(15)25-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,8-9H,7,10H2,1H3,(H,20,21)
SMILES COc1cc(CC(=O)C(=O)O)c(cc1OCc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3-(5-Methoxy-2-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)-2-oxopropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 345.3
Formelmasse 345.0849