Learn More
4-(Benzyloxy)anilinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30332094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332094 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332094 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB28549025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride
CAS 51388-20-6
Summenformel C16 H20 F N3 O2 S
Menge 25 g
Synonym 4-(Phenylmethoxy)benzeneamine Hydrochloride, 4-(Phenylmethoxy)aniline Hydrochloride, 4-Benzyloxyaniline Hydrochloric Acid Salt, 4-Benzyloxyphenylamine Hydrochloride, 4-[(Phenylmethyl)oxy]aniline Hydrochloride, p-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C16H20FN3O2S/c1-10(2)14-11(3)15(12-6-8-13(17)9-7-12)19-16(18-14)20(4)23(5,21)22/h6-10H,1-5H3
SMILES CC(C)c1nc(nc(c1C)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C
IUPAC-Name N-[4-(4-Fluorphenyl)-5-methyl-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethansulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 337.412
Formelmasse 337.126