Learn More
4-(Benzyloxy)anilinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride |
| CAS | 51388-20-6 |
| Summenformel | C16 H20 F N3 O2 S |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 4-(Phenylmethoxy)benzeneamine Hydrochloride, 4-(Phenylmethoxy)aniline Hydrochloride, 4-Benzyloxyaniline Hydrochloric Acid Salt, 4-Benzyloxyphenylamine Hydrochloride, 4-[(Phenylmethyl)oxy]aniline Hydrochloride, p-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H20FN3O2S/c1-10(2)14-11(3)15(12-6-8-13(17)9-7-12)19-16(18-14)20(4)23(5,21)22/h6-10H,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)c1nc(nc(c1C)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-Name | N-[4-(4-Fluorphenyl)-5-methyl-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethansulfonamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 337.412 |
| Formelmasse | 337.126 |