Learn More
4-(Benzyloxy)butansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Benzyloxy)butanoic Acid |
| CAS | 10385-30-5 |
| Summenformel | C11 H14 O3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H14O3/c12-11(13)7-4-8-14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 4-Phenylmethoxybutansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.23 |
| Formelmasse | 194.0943 |