Learn More
4-(Benzyloxy)phenylisothiocyanat 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10109662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10109662 1 g 1 Gramm
10458114 5 g -
11360717 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10109662 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01753DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 139768-71-1
Summenformel C14H11NOS
Molekulargewicht (g/mol) 241.308
InChI-Schlüssel OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
PubChem CID 2735503
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-4-Phenylmethoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 241.31
Reinheit (%) 97%