Learn More
4-Benzyloxyanilinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10744091 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10744091 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10734091 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10744091 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 152291000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51388-20-6 | C13H13NO·HCl | 235.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51388-20-6
Summenformel C13H13NO·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 235.72
MDL-Nummer MFCD00012995
InChI-Schlüssel KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyaniline hydrochloride, 4-benzyloxy aniline hydrochloride, 4-benzyloxyaniline hcl, benzenamine, 4-phenylmethoxy-, hydrochloride, 4-phenylmethoxyaniline hydrochloride, aniline, p-benzyloxy-hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl amine hydrochloride, 4-phenylmethoxy phenylamine, chloride, acmc-20amop, pubchem21343
PubChem CID 2723831
IUPAC-Name 4-Phenylmethoxyanilin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxyaniline hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 228°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CH2OC6H4NH2·HCl
Menge 100 g
Beilstein 13, 439
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 235.72
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzyloxyaniline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.