Learn More
4-Benzyloxybenzaldehyd 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488466 25 g 25 Gramm
11498466 100 g 100 Gramm
11408476 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15934.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4397-53-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
4-Benzyloxybenzaldehyde is used in the synthesis of (5-fluoro-(2R*,3S*)-2,3-bis(4-hydroxyphenyl)pentanenitrile),an estrogen receptor β-selective ligand. It is a position isomer of the adenylyl cyclase activator 2-benzyloxybenzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Benzyloxybenzaldehyd wird bei der Synthese von (5-Fluor-(2R*,3S*)-2,3-Bis(4-Hydroxyphenyl)pentanenitril), einem Östrogenrezeptor-β-selektiven Ligand verwendet. Es handelt sich um ein Positionsisomer des Adenylylcyclase-Aktivator-2-Benzyloxybenzaldehyds.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4397-53-9
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD00003387,MFCD01632880
InChI-Schlüssel ZVTWZSXLLMNMQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxybenzaldehyde, 4-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, p-benzyloxy, 4-benzyloxy-benzaldehyde, 4-phenylmethoxy benzaldehyde, 4-benzyl-oxy benzaldehyde, wang aldehyde resin
PubChem CID 78109
IUPAC-Name 4-(benzyloxy)benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 69°C to 74°C
Siedepunkt 197°C to 199°C (20 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1242385
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 98%