Learn More
4-Benzyloxybenzaldehyd 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10716561 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10716561 25 g Glasflasche 25 Gramm
10427560 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10716561 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154110250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4397-53-9
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD00003387,MFCD01632880
InChI-Schlüssel ZVTWZSXLLMNMQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxybenzaldehyde, 4-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, p-benzyloxy, 4-benzyloxy-benzaldehyde, 4-phenylmethoxy benzaldehyde, 4-benzyl-oxy benzaldehyde, wang aldehyde resin
PubChem CID 78109
IUPAC-Name 4-(benzyloxy)benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxybenzaldehyde
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Farbe Creme bis Gelb
Siedepunkt 197°C to 199°C (11.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OC6H4CHO
Menge 25 g
Beilstein 08, 73
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver