Learn More
4-Benzyloxybenzaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzyloxybenzaldehyde |
| CAS | 4397-53-9 |
| Summenformel | C14H12O2 |
| Menge | 250 g |
| Synonym | 4-(Benzyloxy)benzaldehyde, 4-(Phenylmethoxy)benzaldehyde, NSC 131669, NSC 28298, p-(Benzyloxy)benzaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12O2/c15-10-12-6-8-14(9-7-12)16-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10H,11H2 |
| SMILES | O=Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-Phenylmethoxybenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 212.24 |
| Formelmasse | 212.0837 |