Learn More
4-(Benzyloxycarbonylamino)Cyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11341929
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11341929 1 g 1 Gramm
11351929 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11341929
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26015.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16801-63-1
Summenformel C14H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 247.29
MDL-Nummer MFCD06658393
InChI-Schlüssel VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-oxocyclohexyl carbamate, 4-n-cbz-cyclohexanone, 4-n-cbz-amino-cyclohexanone, 4-oxocyclohexyl carbamic acid benzyl ester, 4-n-cbz-aminocyclohexanone, 4-benzyloxycarbonylamino cyclohexanone, 4-cbz-amino cyclohexanone, n-cbz-4-amino-cyclohexanone, benzyl n-4-oxocyclohexyl carbamate, n-cbz-4-aminocyclohexanone
PubChem CID 14615292
IUPAC-Name Benzyl-N-(4-oxocyclohexyl)carbamat
SMILES O=C(NC1CCC(=O)CC1)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanone
Schmelzpunkt 81°C to 83°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
Formelmasse 247.29
Reinheit (%) 97%