Learn More
4-Benzyloxyphenoxyessigsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11364424
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11364424 10 g 10 Gramm
11374424 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364424 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01047.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38559-92-1
Summenformel C15H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 258.273
MDL-Nummer MFCD00014361
InChI-Schlüssel VXMSXBVTUNOSLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenoxyacetic acid, 4-benzyloxy phenoxy acetic acid, 4-benzyloxy phenoxyacetic acid, 2-4-benzyloxy phenoxy acetic acid, 4-phenylmethoxy phenoxy acetic acid, acetic acid, 4-phenylmethoxy phenoxy, 2-4-phenylmethoxy phenoxy acetic acid, enamine_002147, acmc-1agp8
PubChem CID 563696
IUPAC-Name 2-(4-phenylmethoxyphenoxy)essigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)OCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxyphenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 139°C to 140°C
Menge 10 g
Beilstein 2469260
Formelmasse 258.28
Reinheit (%) 95%