Learn More
4-Benzylpiperidin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10743973 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10743973 5 g Glasflasche 5 Gramm
10215880 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743973 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161930050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 31252-42-3 | C12H17N | 175.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31252-42-3
Summenformel C12H17N
Molekulargewicht (g/mol) 175.28
MDL-Nummer MFCD00006006
InChI-Schlüssel ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine, 4-phenylmethyl, 4-phenylmethyl piperidine, 4-benzyl-piperidine, piperidine, 4-benzyl, phenyl 4-piperidyl methane, alpha-4-piperidyl toluene, unii-jdf1t4667s, 4-benzyl piperidine, 4-benzylpiperdine, 4-benzylpiperidin
PubChem CID 31738
IUPAC-Name 4-Benzylpiperidin
SMILES C(C1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzylpiperidine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 6.0°C to 7.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 279.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5370 to 1.5390
Menge 5 g
Beilstein 20, 296
Relative Dichte 0.99
Formelmasse 175.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit