Learn More
4-Benzylpyridin, TRC
Artikelnummer. 17973665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973665 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17973665 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2890055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzylpyridine
CAS 2116-65-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Benzylpyridine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H11 N
Synonym 4-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Imp. B (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES C(c1ccccc1)c2ccncc2
IUPAC-Name 4-Benzylpyridin
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 169.22
Menge 5 g
Formelmasse 169.0891