Learn More
4-Biphenylmethanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443844
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443844 250 g 250 Gramm
11423844 10 g 10 Gramm
11433844 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443844 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11876.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3597-91-9 | C13H12O | 184.238 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3597-91-9
Summenformel C13H12O
Molekulargewicht (g/mol) 184.238
MDL-Nummer MFCD00004660
InChI-Schlüssel AXCHZLOJGKSWLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylmethanol, 4-phenylphenyl methanol, biphenyl-4-ylmethanol, 4-phenylbenzyl alcohol, p-phenylbenzyl alcohol, 4-hydroxymethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ylmethanol, biphenyl-4-methanol, 4-hydroxymethyl biphenyl, 4hmb
PubChem CID 19186
IUPAC-Name (4-Phenylphenyl)methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Biphenylmethanol
Schmelzpunkt 98°C to 104°C
Siedepunkt 184°C (11 mmHg)
Menge 250 g
Beilstein 1937761
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) ≥98%