missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Biphenylylcarboxaldehyd, TRC

Artikelnummer. 30343590
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343590 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30343590 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB39784525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Biphenylylcarboxaldehyde
CAS 3218-36-8
Summenformel C13H10O
Menge 25 g
Synonym 4-Biphenylcarboxaldehyde, p-Phenyl-benzaldehyde, 4-Biphenylaldehyde, 4-Biphenylylcarboxaldehyde, 4-Formyl-1,1'-biphenyl, 4-Formylbiphenyl, 4-Phenylbenzaldehyde, Biphenyl-4-carbaldehyde, NSC 46066, p-Biphenylaldehyde, p-Biphenylcarboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, p-Phenylbenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
SMILES O=Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 4-Phenylbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Formelmasse 182.0732
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.