Learn More
4-Boc-1-(5-brom-2-pyridyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451528
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451528 25 g 25 Gramm
15431528 1 g 1 Gramm
15441528 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15451528 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55311.14
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 153747-97-8 | C14H20BrN3O2 | 342.237 g/mol
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine is used as active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Boc-1-(5-brom-2-pyridyll)piperazin wird als pharmazeutischer Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153747-97-8
Summenformel C14H20BrN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 342.237
MDL-Nummer MFCD07369772
InChI-Schlüssel DSLVSFMWCDGZIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino-5-bromopyridine, 4-boc-1-5-bromo-2-pyridyl piperazine, 5-bromo-2-4-n-boc piperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromo-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 5-bromo-2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-5-bromo-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1ah70, 2-n-boc-piperazin-1-yl-5-bromopyridine
PubChem CID 11244775
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(5-Brompyridin-2-yl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
Schmelzpunkt 83°C to 87°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 342.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver