Learn More
4-Boc-1-(6-methyl-2-pyridyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472208 25 g 25 Gramm
15452208 1 g 1 Gramm
15462208 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15472208 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55841.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127188-33-4
Summenformel C15H23N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 277.368
MDL-Nummer MFCD07369771
InChI-Schlüssel QEDVZUFNZJJSJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-boc-1-6-methyl-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-6-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1c1la, 4-boc-1-6-methylpyridin-2-yl piperazine, tert-butyl-4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 16217938
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(6-Methylpyridin-2-yl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC1=NC(=CC=C1)N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Boc-1-(6-methyl-2-pyridyl)piperazine
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 277.37
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver