Learn More
4-(Boc-Amino)-1-methylpyrrol-2-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30346241
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346241 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346241 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB618585250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-amino)-1-methylpyrrole-2-carboxylic Acid
CAS 77716-11-1
Summenformel C11 H16 N2 O4
Menge 250 mg
Synonym 4-tert-Butoxycarbonylamino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid, 4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)12-7-5-8(9(14)15)13(4)6-7/h5-6H,1-4H3,(H,12,16)(H,14,15)
SMILES Cn1cc(NC(=O)OC(C)(C)C)cc1C(=O)O
IUPAC-Name 1-Methyl-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pyrrol-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 240.256
Formelmasse 240.111