Learn More
4-(Boc-amino)indol-3-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440359
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440359 250 mg 250 Milligramm
15430359 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440359 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63587.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 885266-77-3 | C14H16N2O3 | 260.293 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885266-77-3
Summenformel C14H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 260.293
MDL-Nummer MFCD04973990
InChI-Schlüssel XKYBSNNENLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-formyl-1h-indol-4-ylcarbamate, tert-butyl n-3-formyl-1h-indol-4-yl carbamate, 3-formyl-indol-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 3-formyl-1h-indol-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 24720953
IUPAC-Name Tert-butyl N-(3 -formyl-1 H-indol-4-yl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC2=C1C(=CN2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-amino)indole-3-carboxaldehyde
Menge 250 mg
Formelmasse 260.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest