Learn More
4-(Boc-amino)-tetrahydropyran-4-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15407705 250 mg 250 Milligramm
11486470 50 mg 50 Milligramm
11496470 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15407705 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27578.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 172843-97-9 | C11H19NO5 | 245.275 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (15 g/l) (25 °C)
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 172843-97-9
Summenformel C11H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 245.275
MDL-Nummer MFCD02683136
InChI-Schlüssel SPPDKPRJPFTBEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-boc-amino tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-n-boc-amino-4-carboxytetrahydropyran, 4-tert-butoxycarbonyl amino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbamoyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 1268219
IUPAC-Name 4-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]Oxan-4-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCOCC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-amino)tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 157°C (decomposition)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (15g/L) (25°C)
Formelmasse 245.27
Reinheit (%) 95%