Learn More
4-(boc-aminomethyl)-N-Fmoc-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7034327
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
Product Code. Menge unitSize
15469495 250 mg 250 Milligramm
15428497 1 g 1 Gramm
2 options
Product Code. 15469495
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52008.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 204715-91-3 | C30H32N2O6 | 516.594 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 204715-91-3
Summenformel C30H32N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 516.594
MDL-Nummer MFCD01317015
InChI-Schlüssel QSPDPKLGXGMDAY-SANMLTNESA-N
Synonym fmoc-4-boc-aminomethyl-l-phenylalanine, fmoc-l-4-aminomethylphe boc, 2s-3-4-tert-butoxy carbonyl amino methyl phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl propanoic acid, 2s-3-4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, 2r-3-4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl-2-9h-fluoren-9-yl methoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino methyl phenyl propanoic acid, s-3-4-tert-butoxycarbonylamino-methyl-phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-propionic acid, 4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine,4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
PubChem CID 2761481
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[4-[[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]methyl]phenyl]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-aminomethyl)-N-Fmoc-L-phenylalanine
Menge 250 mg
Formelmasse 516.59
Reinheit (%) 95%