Learn More
4-Borono-D-phenylalanin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Borono-D-phenylalanine |
| CAS | 111821-49-9 |
| Summenformel | C9 H12 B N O4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | D-p-Boronophenylalanine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2R)-2-Amino-3-(4-boronophenyl)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 209.007 |
| Formelmasse | 209.086 |