Learn More
4-Brom-1,1,2-Trifluor-1-Buten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393356 10 g 10 Gramm
11303366 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12766.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10493-44-4 | C4H4BrF3 | 188.975 g/mol
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene is used in organic synthesis, chemical research and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten wird in der organischen Synthese, chemischen Forschung und für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10493-44-4
Summenformel C4H4BrF3
Molekulargewicht (g/mol) 188.975
MDL-Nummer MFCD00039274
InChI-Schlüssel GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene-1, 1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluoro, 1,1,2-trifluoro-4-bromobutene, acmc-20amo8, timtec-bb sbb006604, gqcqmfyifudarf-uhfffaoysa, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene., 3,4,4-trifluoro-3-butenyl bromide, 3,4,4-trifluorobut-3-enyl bromide
PubChem CID 66333
IUPAC-Name 4-Brom-1,1,2-Trifluorobut-1-en
SMILES C(CBr)C(=C(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
Dichte 1.639
Siedepunkt 95°C to 98°C
Flammpunkt 17°C (62°F)
Geruch Recognizable
Strukturformel BrCH2CH2CF=CF2
Brechungsindex 1.402
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1840755
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 188.98
Reinheit (%) 98%