Learn More
4-Brom-1,2-(methylendioxy)-benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10117713 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10117713 100 g Glasflasche 100 Gramm
10115660 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10117713 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 307681000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2635-13-4 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2635-13-4
Summenformel C7H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.02
MDL-Nummer MFCD00005821
InChI-Schlüssel FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1,2-methylenedioxy benzene, 5-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-1,2-methylenedioxybenzene, 1-bromo-3,4-methylenedioxy benzene, 3,4-methylenedioxybromobenzene, 5-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromobenzo-1,3-dioxole, 5-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo, 3,4-methylenedioxy bromobenzene
PubChem CID 75831
SMILES BrC1=CC=C2OCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1, 2-(methylenedioxy)benzene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Orange-Gelb
Dichte 1.6600g/mL
Siedepunkt 85°C to 86°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5820 to 1.584
Menge 100 g
Relative Dichte 1.66
IUPAC-Name 5-Brom-1,3-Benzodioxol
Formelmasse 201.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit