Learn More
4-Brom-1,2-(methylendioxy)-benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389419 5 g 5 Gramm
11479016 25 g 25 Gramm
11489016 100 g 100 Gramm
11499016 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11389419 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17906.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2635-13-4 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2635-13-4
Summenformel C7H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.02
MDL-Nummer MFCD00005821
InChI-Schlüssel FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1,2-methylenedioxy benzene, 5-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-1,2-methylenedioxybenzene, 1-bromo-3,4-methylenedioxy benzene, 3,4-methylenedioxybromobenzene, 5-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromobenzo-1,3-dioxole, 5-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo, 3,4-methylenedioxy bromobenzene
PubChem CID 75831
SMILES BrC1=CC=C2OCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene
Dichte 1.669
Siedepunkt 228°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.584
Menge 5 g
Beilstein 127407
IUPAC-Name 5-Brom-2H-1,3-benzodioxol
Formelmasse 201.02
Reinheit (%) 98%