Learn More
4-Brom-1,2-methylendioxybenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-1,2-methylenedioxybenzene |
| CAS | 2635-13-4 |
| Summenformel | C7H5BrO2 |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Brc1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC-Name | 5-Brom-1,3-Benzodioxol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 201.02 |
| Formelmasse | 199.9473 |