Learn More
4-Brom-1,2-methylendioxybenzol, TRC
Artikelnummer. 30340805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340805 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6971531G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1,2-methylenedioxybenzene
CAS 2635-13-4
Summenformel C7H5BrO2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
SMILES Brc1ccc2OCOc2c1
IUPAC-Name 5-Brom-1,3-Benzodioxol
Molekulargewicht (g/mol) 201.02
Formelmasse 199.9473