Learn More
4-Brom-1-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-carbonsäureethylester, TRC
Artikelnummer. 30344855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30344855 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344855 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68975025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 2518444-69-2
Summenformel C22H17BrN4O6
Menge 25 mg
Synonym Ethyl 4-bromo-6,7-dihydro-1-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C22H17BrN4O6/c1-3-33-22(29)19-18-17(23)12-25(13-4-6-15(7-5-13)27(30)31)21(28)20(18)26(24-19)14-8-10-16(32-2)11-9-14/h4-12H,3H2,1-2H3
SMILES O=C(C1=NN(C2=CC=C(OC)C=C2)C3=C1C(Br)=CN(C4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4)C3=O)OCC
IUPAC-Name Ethyl-4-brom-1-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 513.3
Formelmasse 512.03