Learn More
4-Brom-1-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-carbonsäureethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 2518444-69-2 |
| Summenformel | C22H17BrN4O6 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Ethyl 4-bromo-6,7-dihydro-1-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate (ACI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H17BrN4O6/c1-3-33-22(29)19-18-17(23)12-25(13-4-6-15(7-5-13)27(30)31)21(28)20(18)26(24-19)14-8-10-16(32-2)11-9-14/h4-12H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(C1=NN(C2=CC=C(OC)C=C2)C3=C1C(Br)=CN(C4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4)C3=O)OCC |
| IUPAC-Name | Ethyl-4-brom-1-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 513.3 |
| Formelmasse | 512.03 |