Learn More
4-Brom-1,8-naphthalinsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30336759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336759 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336759 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6979305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1,8-naphthalic Anhydride
CAS 81-86-7
Summenformel C12 H5 Br O3
Menge 5 g
Synonym 6-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione, 6-Bromo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1,3-dione, 8-Bromo-3-oxatricyclo[7.3.1.0 5,13]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 4-Bromonaphthalene-1,8-dicarboxylic Acid Anhydride
InChI-Formel InChI=1S/C12H5BrO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=C(Br)C=3C=CC=C1C23
IUPAC-Name 8-Brom-3-oxatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-1(12),5,7,9(13),10-Pentaen-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 277.0703
Formelmasse 275.9422