Learn More
4-Brom-1-butanol, +85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571514 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10571514
Marke: Thermo Scientific Acros 390010010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 33036-62-3 | C4H9BrO | 153.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33036-62-3
Summenformel C4H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 153.02
MDL-Nummer MFCD00015387
InChI-Schlüssel SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butanol, 1-butanol, 4-bromo, 4-bromobutanol, 4-bromo-butan-1-ol, 1-bromo-4-hydroxybutane, tetramethylene bromohydrin, 4-bromo-n-butanol, 1-bromobutan-4-ol, 4-bromo butan-1-ol, acmc-1axcv
PubChem CID 118388
IUPAC-Name 4-Brombutan-1-ol
SMILES C(CCBr)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-butanol
CAS Min. % 85.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.0680g/mL
Siedepunkt 56.0°C to 58.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 85% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)4OH
Menge 1 g
Relative Dichte 1.068
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 153.02
Reinheit (%) 85+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-1-butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.