Learn More
4-Brom-1-Buten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444423
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11444423 5 g 5 Gramm
11454423 25 g 25 Gramm
15473027 50 g 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11444423
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10977.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5162-44-7 | C4H7Br | 135.004 g/mol
4-Bromo-1-butene is used in the preparation of 4-(3-butenyloxy)benzoic acid and largazole. It is also used in double alkylation of lactams followed by Grubbs ring-closing metathesis to yield gymnodimine. Further, it serves as a reagent in the preparation of dienehydrazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromo-1-buten wird bei der Herstellung von 4-(3-butenyloxy)Benzoesäure und largazol verwendet. Es wird auch in der Doppelalkylierung von Lactamen verwendet, gefolgt von der Grubbs-Ring-Schließ-Metathese, um Gymnodimin zu erhalten. Weiterhin dient es als Reagenz bei der Herstellung von Dienehydraziden.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Benzol, Äther und Ethanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5162-44-7
Summenformel C4H7Br
MDL-Nummer MFCD00000258
InChI-Schlüssel DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
PubChem CID 21241
IUPAC-Name 4-Brombut-1-en
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-butene
Dichte 1.33
Siedepunkt 98°C to 100°C
Flammpunkt 1°C (34°F)
Brechungsindex 1.463
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1098377
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,ether and ethanol.
SMILES C=CCCBr
Molekulargewicht (g/mol) 135.004
Formelmasse 135
Reinheit (%) 97%