Learn More
4-Brom-1-buten, 97 %
Artikelnummer. 15473027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15473027 50 g 50 Gramm
11444423 5 g 5 Gramm
11454423 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15473027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10977.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5162-44-7 | C₄H₇Br | 135,004 g/mol
4-Brom-1-buten wird zur Herstellung von 4-(3-Butenyloxy)benzoesäure und Largazol verwendet. Es wird auch in der Doppelalkylierung von Lactamen verwendet, gefolgt von der Grubbs-Ring-Schließ-Metathese, um Gymnodimin zu erhalten. Weiterhin dient es als Reagenz bei der Herstellung von Dienehydraziden.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
4-Bromo-1-buten wird bei der Herstellung von 4-(3-butenyloxy)Benzoesäure und largazol verwendet. Es wird auch in der Doppelalkylierung von Lactamen verwendet, gefolgt von der Grubbs-Ring-Schließ-Metathese, um Gymnodimin zu erhalten. Weiterhin dient es als Reagenz bei der Herstellung von Dienehydraziden.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Benzol, Äther und Ethanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5162-44-7
Summenformel C4H7Br
MDL-Nummer MFCD00000258
InChI-Schlüssel DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
PubChem CID 21241
IUPAC-Name 4-Brombut-1-en
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-butene
Dichte 1.33
Siedepunkt 98°C to 100°C
Flammpunkt 1°C
Brechungsindex 1.463
Menge 50 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1098377
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,ether and ethanol.
SMILES BrCCC=C
Molekulargewicht (g/mol) 135.00
Formelmasse 135
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-1-butene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-1-butene
RUO– Nur für Forschungszwecke