Learn More
4-Brom-1-buten, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-1-butene |
| CAS | 5162-44-7 |
| Summenformel | C4H7Br |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-Bromo-3-butene, 3-Butenyl bromide, 4-Bromobutene-1, Allylcarbinyl Bromide, Homoallyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2 |
| SMILES | BrCCC=C |
| IUPAC-Name | 4-Brombut-1-en |
| Molekulargewicht (g/mol) | 135 |
| Formelmasse | 133.9731 |