Learn More
4-Bromo-1-Butin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460108
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15460108 25 g 25 Gramm
15450108 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15460108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53367.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 38771-21-0 | C4H5Br | 132.988 g/mol
4-Bromo-1-butyne is used for pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromo-1-Butyn wird für pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lagerung im Kühlschrank empfohlen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38771-21-0
Summenformel C4H5Br
Molekulargewicht (g/mol) 132.988
MDL-Nummer MFCD10000883
InChI-Schlüssel XLYOGWXIKVUXCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butyne, 1-bromo-3-butyne, 1-butyne, 4-bromo, 4-bromobutyne, 3-butynyl bromide, 1-bromo-3-butynol, 4-bromo-but-1-yne, acmc-1afup, 1-butyne, 4-bromo-6ci,9ci
PubChem CID 11073464
IUPAC-Name 4-Brombut-1-yn
SMILES C#CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-butyne
Dichte 1.417
Siedepunkt 110°C
Flammpunkt 24°C (75°F)
Strukturformel HC≡CCH2CH2Br
Brechungsindex 1.481
Menge 25 g
UN-Nummer UN1992
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 132.99
Reinheit (%) 97%