Learn More
4-Brom-1-Chlor-2-Ethylbenzol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349909 25 g 25 Gramm
11339909 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349909 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25613.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 289039-22-1 | C8H8BrCl | 219.506 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 289039-22-1
Summenformel C8H8BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 219.506
MDL-Nummer MFCD00672954
InChI-Schlüssel ILQNJGBEXZUYOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chloroethylbenzene, acmc-1cnam, 4-bromo-1-chloro-2-ethyl benzene, 4-bromo-1-chloro-2-ethyl-benzene
PubChem CID 44119401
IUPAC-Name 4-Brom-1-Chlor-2-ethylbenzol
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Menge 25 g
Formelmasse 219.51
Reinheit (%) ≥98%