Learn More
4-Brom-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453488 10 g 10 Gramm
15443488 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453488 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56937.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15115-60-3 | C9H7BrO | 211.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15115-60-3
Summenformel C9H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 211.06
MDL-Nummer MFCD01719772
InChI-Schlüssel UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-indanone, 4-bromo-indan-1-one, 4-bromoindan-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1-indanone, 4-bromo, 4-bromohydrindone-1, 1h-inden-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro, 4-bromoindanone, 4-bromo indanone, 4-bromo-indanone
PubChem CID 98713
IUPAC-Name 4-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
SMILES BrC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-indanone
Schmelzpunkt 95°C to 99°C
Menge 10 g
Formelmasse 211.06
Reinheit (%) 97%