Learn More
4-Brom-1-methansulfonyl-2-methylbenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-1-methanesulfonyl-2-methylbenzene |
| CAS | 99768-21-5 |
| Summenformel | C8H9BrO2S |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 4-Bromo-2-methyl-1-(methylsulfonyl)benzene, 4-Bromo-o-tolyl Methylsulfone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9BrO2S/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)12(2,10)11/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | BrC1=CC=C(S(C)(=O)=O)C(C)=C1 |
| IUPAC-Name | 4-Brom-2-methyl-1-(methylsulfonyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 249.12 |
| Formelmasse | 247.95 |