Learn More
4-Brom-1-Methyl-1H-Imidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15274914 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15274914 1 g 1 Gramm
15264914 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15274914 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452430010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25676-75-9 | C4H5BrN2 | 161.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25676-75-9
Summenformel C4H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 161.00
MDL-Nummer MFCD01320501
InChI-Schlüssel IOTSLMMLLXTNNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1277653
IUPAC-Name 4-Brom-1-Methylimidazol
SMILES CN1C=NC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
Siedepunkt 91°C to 93°C (0.1 hPa)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-bromo-1-methyl, acmc-1cjr4, 4-bromo-1-methyl-imidazole, 4-bromanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-4-bromo-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-bromo-1-methyl
Formelmasse 161
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.