Learn More
4-Brom-1-methyl-1H-indol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10728655 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10728655 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45810CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 590417-55-3
Summenformel C9H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 210.07
MDL-Nummer MFCD08435875
InChI-Schlüssel JZOSXTYDJPHXQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-indole, 4-bromo-1-methyl-indole, acmc-209m9m, 1h-indole,4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methylindole, 1h-indole, 4-bromo-1-methyl
PubChem CID 22558937
SMILES CN1C=CC2=C(Br)C=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-methyl-1H-indole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 4-Brom-1-Methylindol
Formelmasse 210.07
Reinheit (%) 97%