Learn More
(4-Brom-1-Methyl-1H-Pyrazol-3-yl)methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10694765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10694765 250 mg 250 Milligramm
10265884 1 g 1 Gramm
10265404 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10694765 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC63909CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 915707-65-2
Summenformel C5H7BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 191.028
MDL-Nummer MFCD06202888
InChI-Schlüssel JFGLJTFTVBZOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 4-bromo-1-methylpyrazol-3-yl methanol, 4-bromo-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, pubchem23717
PubChem CID 24229713
IUPAC-Name (4-Brom-1-methylpyrazol-3-yl)methanol
SMILES CN1C=C(C(=N1)CO)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 191.03
Reinheit (%) 97%