Learn More
4-Brom-1-Methyl-1-H-Pyrazol-3-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416297 5 g 5 Gramm
15468495 250 mg 250 Milligramm
15406297 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15416297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33484.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 287917-96-8 | Molecular Formula: C5H5BrN2O | Molecular Weight: 189.012 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 287917-96-8
Summenformel C5H5BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.012
MDL-Nummer MFCD00103235
InChI-Schlüssel KGIYMMPLYIITLL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735595
IUPAC-Name 4-Brom-1-Methylpyrazol-3-Carbaldehyd
SMILES CN1C=C(C(=N1)C=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 69°C to 71°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, pubchem23668, acmc-209h4p, buttpark 88\08-06, 4-bromo-3-formyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo-1-methyl
Formelmasse 189.01
Reinheit (%) 97%