Learn More
4-Brom-1-Methyl-1 H-Pyrazol-5-Carbaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10212552
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10212552 1 g 1 Gramm
10039431 250 mg 250 Milligramm
10091784 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10212552 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00866DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 473528-88-0
Summenformel C5H5BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.012
MDL-Nummer MFCD03074341
InChI-Schlüssel GXAHYXQWHWDEDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794634
IUPAC-Name 4-Brom-2-Methylpyrazol-3-Carbaldehyd
SMILES CN1C(=C(C=N1)Br)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, acmc-1akfs, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2 h-pyrazole-3-carbaldehyde
Formelmasse 189.01
Reinheit (%) 97%