Learn More
4-Brom-1-Methyl-1-H-Pyrazol-5-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15436547 5 g 5 Gramm
15428595 250 mg 250 Milligramm
15426547 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15436547 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H33690.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 473528-88-0 | C5H5BrN2O | 189.012 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 473528-88-0
Summenformel C5H5BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.012
MDL-Nummer MFCD03074341
InChI-Schlüssel GXAHYXQWHWDEDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, acmc-1akfs, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2 h-pyrazole-3-carbaldehyde
PubChem CID 2794634
IUPAC-Name 4-Brom-2-Methylpyrazol-3-Carbaldehyd
SMILES CN1C(=C(C=N1)Br)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 97°C to 98°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 189.01
Reinheit (%) 97%