Learn More
4-Brom-1-Methyl-1H-Pyrazol, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15442109 100 g 100 Gramm
15432109 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442109 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64768.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 15803-02-8 | C4H5BrN2 | 161.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15803-02-8
Summenformel C4H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 161.00
MDL-Nummer MFCD02179565
InChI-Schlüssel IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl, 1-mehtyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1-methyl-4-bromopyrazole, 4-bromo-1-methyl-pyrazole, 4-bromo-2-methyl-1h-pyrazole, zlchem 151, pubchem16867, 4bmp
PubChem CID 167433
IUPAC-Name 4-Brom-1-Methylpyrazol
SMILES CN1C=C(Br)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.558 g/mL
Siedepunkt 185°C to 188°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Brechungsindex 1.531
Menge 100 g
Beilstein 108120
Formelmasse 161
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit