Learn More
4-Bromo-1-Methyl-3-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10136772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10136772 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10433773 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10420564 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10136772 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00978CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 497832-99-2
Summenformel C5H4BrF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 229
MDL-Nummer MFCD04115415
InChI-Schlüssel TZAYNGPUOOUEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem16983, buttpark 99\18-60, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
PubChem CID 2794651
IUPAC-Name 4-Brom-1-methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 229
Reinheit (%) 97%