Learn More
4-Brom-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-Δ3-pyrrolin-3-carbonsäure (technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta3-pyrroline-3-carboxylic |
| CAS | 78033-69-9 |
| Summenformel | C9 H13 Br N O3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 1H-Pyrrol-1-yloxy, 3-bromo-4-carboxy-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl- (9CI), 4-Bromo-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-δ3-pyrroline-3-carboxylic Acid, 4-Bromo-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-d3-pyrroline-3-carboxylic |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13BrNO3/c1-8(2)5(7(12)13)6(10)9(3,4)11(8)14/h1-4H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC1(C)N([O])C(C)(C)C(=C1Br)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 4-Brom-1-λ ^{1}-Oxidanyl-2,2,5,5-Tetramethylpyrrol-3-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 263.11 |
| Formelmasse | 262.0079 |